Diese High Power LED-Kaltlichtquellen zeichnen sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität aus. Dank der umweltfreundlichen LED-Technologie sind sie effizient und langlebig. Die LEDs, die in diesen Lichtquellen verwendet werden, sind enorm lichtstark und die perfekte Wahl für alle Beleuchtungsaufgaben, bei denen eine hohe oder extreme Helligkeit gefragt ist. LED-Lebensdauer: ~50000 h.
- Modernes Design in einem robusten Aluminiumgehäuse
- Senkrecht und waagrecht positionierbar, stapelbar
- Flimmerfreie Beleuchtung dank umweltfreundlicher LED-Technologie
- Die LED7 liefert sehr große Helligkeit (>1300 lm)
- Blendschutz durch Lichtleiterkennung
B×T×H: 174×259×137 mm
Gewicht: 2,7 kg
*mit Lichtleiter (Aktiv-Ø = 9 mm und L = 1 m)