VWR®, Kryoboxen, PP
Lieferant: VWR
VWR®
525-0973EA 30.7 EUR
525-0973
VWR®, Kryoboxen, PP
Boxen Kryoboxen
PP, mit durchscheinendem Deckel.
  • Temperaturbeständig bis −86 °C
  • Alphanumerisches Raster für eine einfache Probenidentifikation
  • Passend für standardmäßige 76 mm ULT-Gefrierschrank-Gestelle
Konzipiert für die Verwendung mit konischen 5 ml-Zentrifugenröhrchen.