Kompakte Muffelöfen, LE-Reihe
Lieferant: Nabertherm
NABELE021K17NEA 1460 EUR
NABELE021K17N NABELE141K17N NABELE061K17N NABELE012K17N
Kompakte Muffelöfen, LE-Reihe
Mit ihrem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis sind diese kompakten, leichten Muffelöfen für viele Laboranwendungen optimal. Die Geräte bieten ein doppelwandiges, rostfreies Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblech, welches geringe Außentemperaturen und eine hohe Stabilität garantiert. Die Heizelemente sind in Quarzglasrohre eingelegt, wodurch sie zuverlässig für eine Vielzahl von Anwendungen genutzt werden können. Die Öfen erreichen eine max. Temperatur von 1100 °C und eine Arbeitstemperatur von 1050 °C. Die Modelle sind mit einer Abluftöffnung in der Ofenrückwand und einem geräuscharmen Halbleiterrelais zur Leistungsregelung ausgestattet.
  • Beheizung von zwei Seiten durch Heizelemente in Quarzglasrohren
  • Wartungsfreundlicher Austausch von Heizelementen und Isolierung
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
  • Der Regler ist bei größeren Modellen seitlich von der Tür montiert, bei den Modellen LE 1/11, LE 2/11 und LE 4/11 jedoch unterhalb der Tür.
  • Die Klapptür kann auch als Ablage genutzt werden.
  • Nicht klassifizierte Isolierung vermeidet das potenzielle Krebsrisiko
Lieferumfang: Alle Modelle sind mit digitalem R7-Controller mit einer Haltetemperatur lieferbar. Sämtliche Geräte werden mit Stecker geliefert und benötigen eine einphasige Stromversorgung mit 230 V.
Bitte beachten Die maximale Dauerbetriebstemperatur sollte 50 °C unter der Höchsttemperatur des in der obigen Tabelle abgebildeten Modells liegen.