All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request).
- Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
- Für die meisten Testparameter sind alle für die Analyse notwendigen Reagenzien in den Zellen enthalten
- Das Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen während Lagerung und Transport
- Der Barcode auf den Zellen stellt sicher, dass die richtige Analysemethode ausgewählt wird - wodurch Fehler vermieden und Rüstzeiten verkürzt werden
Note: The range quoted in the table below refers to the Prove and NOVA instruments. For some test kits the measuring range available for the Spectroquant® Multy and Move 100 instruments may be reduced.
*1 AOX Enrichment Set 1.00678.0001 and AOX Sample Preparation Set 1.00677.0001 required.