Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate
Achtung
12632.06EA 0 EUR
12632.06
Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate
Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate
Formel: (NH₄)₃IrCl₆·xH₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003393
CAS-Nummer: 15752-05-3
EINECS: 239-842-0