Ammonium iron(III) oxalate hydrate
Achtung
42112.30EA 118 EUR
42112.30 42112.18
Ammonium iron(III) oxalate hydrate
Ammonium iron(III) oxalate hydrate
Applications: In photography, blueprints
Formel: (NH₄)₃Fe(C₂O₄)₃·xH₂O
Molekulargewicht: 374,02 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: Zersetzung
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013071
CAS-Nummer: 13268-42-3
ADR: 6.1,III