Scandium(III) sulphate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
42877.03EA 180 EUR
42877.03 42877.06
Scandium(III) sulphate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Scandium(III) sulphate hydrate
Formel: Sc₂(SO₄)₃·xH₂O
Molekulargewicht: 378,10 g/mol (anhy)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149854
CAS-Nummer: 52788-54-2