Polyester acrylate/methacrylate PEAM-645
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
46596.22EA
338
EUR
46596.22
46596.14
Polyester acrylate/methacrylate PEAM-645
Polyester acrylate/methacrylate
Applications: Recommended for use as a base resin in adhesive applications or coating applications
Molekulargewicht:
645 g/mol Schmelzpunkt: >375 °C (Zersetzung) |
CAS-Nummer:
921213-39-0 |