Cer(IV)oxid 20% in Wasser, Nanopartikel-Dispersion <5.0nm APS Number Weighted, niedriger pH

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Cerdioxyd

47232.22EA 214 EUR
47232.22 47232.36
Cer(IV)oxid 20% in Wasser, Nanopartikel-Dispersion <5.0nm APS Number Weighted, niedriger pH
Cer(IV)oxid
Formel: CeO₂
Molekulargewicht: 172,11 g/mol
Dichte: 1,23
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010933
CAS-Nummer: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR