Amberlyst® 15 (H) Ionenaustauscher
Lieferant: Thermo Scientific
89079.A1EA
283
EUR
89079.A1
89079.30
89079.18
Amberlyst® 15 (H) Ionenaustauscher
Amberlyst® 15 (H)
Formel:
(C₁₀H₁₀·C₈H₈O₃S)x Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00145841 CAS-Nummer: 39389-20-3 |