Methyl-2-(4-(tert-butyl)phenyl)acetate 96%
Lieferant: Thermo Scientific
A12421.14EA 170 EUR
A12421.14 A12421.06
Methyl-2-(4-(tert-butyl)phenyl)acetate 96%
Methyl-2-(4-(tert-butyl)phenyl)acetate
Formel: C₁₃H₁₈O₂
Molekulargewicht: 206,29 g/mol
Siedepunkt: 149…151 °C (30 mmHg)
Dichte: 0,994
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051913
CAS-Nummer: 3549-23-3
EINECS: 222-602-4