(1R)-(+)-2,10,Camphorsultam 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A14133.03EA
76.9
EUR
A14133.03
A14133.06
(1R)-(+)-2,10,Camphorsultam 99%
(1R)-(+)-2,10,Camphorsultam
Formel:
C₁₀H₁₇NO₂S Molekulargewicht: 215,32 g/mol Schmelzpunkt: 179…186 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151762 CAS-Nummer: 108448-77-7 |