N-[(Benzyloxy)carbonyl]-L-alanin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
A16716.22EA 321 EUR
A16716.22 A16716.14 A16716.06
N-[(Benzyloxy)carbonyl]-L-alanin 98%
N-Carbobenzyloxy-L-alanine
Formel: C₁₁H₁₃NO₄
Molekulargewicht: 223,23 g/mol
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002640
CAS-Nummer: 1142-20-7
EINECS: 214-532-8