2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Scientific
A18696.06EA 112 EUR
A18696.06
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyd 99%
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Formel: C₉H₈O₃
Molekulargewicht: 164,16 g/mol
Siedepunkt: 104…106 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010092
CAS-Nummer: 29668-44-8
EINECS: 249-763-3