3-(Phenyldiazenyl)pyridine-2,6-diamine hydrochloride ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B21886.06EA
63.4
EUR
B21886.06
B21886.03
B21886.14
3-(Phenyldiazenyl)pyridine-2,6-diamine hydrochloride ≥98%
3-(Phenyldiazenyl)pyridine-2,6-diamine hydrochloride
Formel:
C11H12ClN5 Molekulargewicht: 249,70 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00035347 CAS-Nummer: 136-40-3 EINECS: 205-243-8 |