Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B24393.18EA
40.1
EUR
B24393.18
Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate 98%
Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate
Formel:
H₄CoNO₄P·H₂O Molekulargewicht: 189,96 g/mol (171,94 anhy) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683114 CAS-Nummer: 16827-96-6 EINECS: 238-633-1 |