2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26112.MDEA 78.6 EUR
H26112.MD H26112.03
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 99%
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅ClO₃
Schmelzpunkt: 178…180 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038818
CAS-Nummer: 56961-30-9
EINECS: None