(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
H27888.06EA 184 EUR
H27888.06 H27888.03
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol ≥98%
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol
Formel: C₃₄H₃₆O₆
Molekulargewicht: 540,65 g/mol
Schmelzpunkt: 150…155 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00066004
CAS-Nummer: 4132-28-9