(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H27894.03EA
75.9
EUR
H27894.03
H27894.06
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole 98%
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
Formel:
C₉H₁₅NO₂ Molekulargewicht: 169,22 g/mol Schmelzpunkt: 266 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07782125 CAS-Nummer: 80875-98-5 |