L-Serine benzyl ester hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Scientific
H28790.14EA
443
EUR
H28790.14
H28790.03
H28790.06
L-Serine benzyl ester hydrochloride 98%
L-Serine benzyl ester hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃·HCl Molekulargewicht: 231,6 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 175 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00038955 CAS-Nummer: 60022-62-0 |