4-Benzyloxy-1-brom-2-fluorbenzol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H30053.14EA
233
EUR
H30053.14
H30053.06
4-Benzyloxy-1-brom-2-fluorbenzol 98%
4-Benzyloxy-1-brom-2-fluorbenzol
Formel:
C₁₃H₁₀BrFO Molekulargewicht: 281,13 g/mol Schmelzpunkt: 33…35 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09801041 CAS-Nummer: 185346-79-6 |