2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H31822.03EA 193 EUR
H31822.03
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅HCl₂F₃N₂
Molekulargewicht: 216,98 g/mol
Siedepunkt: 49 °C (32 mmHg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426408
CAS-Nummer: 3932-97-6
ADR: 8,II