2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32361.03EA 167 EUR
H32361.03 H32361.MD
2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid 97%
2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid
Formel: C₆H₄N₂O₄
Molekulargewicht: 168,11 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 170 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114160
CAS-Nummer: 33225-74-0