6-Cyanobenzothiazole 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H32454.03EA 115 EUR
H32454.03 H32454.MD H32454.06
6-Cyanobenzothiazole 98%
6-Cyanobenzothiazole
Formel: C₈H₄N₂S
Molekulargewicht: 160,20 g/mol
Schmelzpunkt: 137…138 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659656
CAS-Nummer: 58249-61-9
ADR: 6.1,III