Ammonium O,O'-dimethyldithiophosphate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H32592.03EA
41
EUR
H32592.03
H32592.09
Ammonium O,O'-dimethyldithiophosphate 95%
Ammonium O,O'-dimethyldithiophosphate
Formel:
C₂H₁₀NO₂PS₂ Molekulargewicht: 175,21 g/mol Schmelzpunkt: 146…150 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09753116 CAS-Nummer: 1066-97-3 EINECS: 213-922-5 |