5-Chlor-2-pyrazincarbonsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32596.03EA 190 EUR
H32596.03 H32596.MD
5-Chlor-2-pyrazincarbonsäure 95%
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C5H3ClN2O2
Molekulargewicht: 158,54 g/mol
Schmelzpunkt: 150…160 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09033269
CAS-Nummer: 36070-80-1