tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32786.06EA 229 EUR
H32786.06 H32786.03
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Molekulargewicht: 201,3 g/mol
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01456556
CAS-Nummer: 170491-63-1