N-(3-Pyridyl)pivalamid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H33510.03EA 40.7 EUR
H33510.03 H33510.06
N-(3-Pyridyl)pivalamid 98%
N-(3-Pyridyl)pivalamid
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Molekulargewicht: 178,23 g/mol
Schmelzpunkt: 129…131 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00996243
CAS-Nummer: 70298-88-3