3-(4-Cyanophenyl)propanoic acid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H34297.06EA 508 EUR
H34297.06 H34297.03
3-(4-Cyanophenyl)propanoic acid 96%
3-(4-Cyanophenyl)propanoic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molekulargewicht: 175,19 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234823
CAS-Nummer: 42287-94-5
ADR: 6.1,III