2-Methyl-2-propanyl-3-oxo-1-azetidincarboxylat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
H50826.03EA 125 EUR
H50826.03 H50826.MD
2-Methyl-2-propanyl-3-oxo-1-azetidincarboxylat 95%
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₃NO₃
Molekulargewicht: 171,2 g/mol
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861741
CAS-Nummer: 398489-26-4