2-Methyl-2-propanyl-methyl(2-oxoethyl)carbamat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H50870.MDEA 81.1 EUR
H50870.MD H50870.03
2-Methyl-2-propanyl-methyl(2-oxoethyl)carbamat 97%
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate
Formel: C₈H₁₅NO₃
Molekulargewicht: 173,21
MDL Number: MFCD08064267
CAS-Nummer: 123387-72-4