Benzene-1,4-dithiocarboxamide 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H51857.03EA
92.2
EUR
H51857.03
H51857.06
Benzene-1,4-dithiocarboxamide 97%
Benzene-1,4-dithiocarboxamide
Formel:
C₈H₈N₂S₂ Molekulargewicht: 196,28 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00046866 CAS-Nummer: 13363-51-4 ADR: 6.1,III |