2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H52341.MDEA 125 EUR
H52341.MD H52341.03
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile 96%
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Molekulargewicht: 214,04 g/mol
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226884
CAS-Nummer: 936693-22-0
ADR: 6.1,III