4-Methoxyindole-2-carboxylic acid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
H52392.MDEA
55.9
EUR
H52392.MD
H52392.06
H52392.03
4-Methoxyindole-2-carboxylic acid ≥97%
4-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Molekulargewicht: 191,19 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02664458 CAS-Nummer: 103260-65-7 |