N-Boc-2-pyrroleboronic acid 96%
Achtung
H53078.03EA 137 EUR
H53078.03 H53078.06
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 96%
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
Formel: C₉H₁₄BNO₄
Molekulargewicht: 211,02 g/mol
Schmelzpunkt: 105…108 °C
MDL Number: MFCD01318939
CAS-Nummer: 135884-31-0