N,N'-Bis-Z-1-guanylpyrazole ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H54092.06EA 470 EUR
H54092.06 H54092.03
N,N'-Bis-Z-1-guanylpyrazole ≥98%
N,N'-Bis-Z-1-guanylpyrazole
Formel: C₂₀H₁₈N₄O₄
Molekulargewicht: 378,38 g/mol
Schmelzpunkt: 87…91 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683516
CAS-Nummer: 152120-55-3