1,3-Cycloheptandion 97%
Lieferant: Thermo Scientific
H54588.03EA
307
EUR
H54588.03
1,3-Cycloheptandion 97%
Cycloheptane-1,3-dione
Formel:
C₇H₁₀O₂ Molekulargewicht: 126,155 g/mol Siedepunkt: 254 °C Dichte: 1,1 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01863735 CAS-Nummer: 1194-18-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...