4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H54735.MDEA 73.3 EUR
H54735.MD H54735.06
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 97%
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molekulargewicht: 142,03 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 4472-45-1