1,2,3,4-Tetrahydrochinoxalin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H55473.03EA
224
EUR
H55473.03
H55473.06
H55473.MD
1,2,3,4-Tetrahydrochinoxalin 98%
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Formel:
C₈H₁₀N₂ Molekulargewicht: 134,18 g/mol Schmelzpunkt: 92…98 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047564 CAS-Nummer: 3476-89-9 |