tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-1-Boc-3-bromopyrrolidinetert-Butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
H57071.06EA 724 EUR
H57071.06
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₆BrNO₂
Molekulargewicht: 250,14 g/mol
Schmelzpunkt: 45…53 °C
MDL Number: MFCD08752478
CAS-Nummer: 939793-16-5
ADR: 9,III