2-Methyl-2-propanyl-(2S)-2-cyan-1-pyrrolidincarboxylat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H57150.MDEA 92.8 EUR
H57150.MD H57150.03
2-Methyl-2-propanyl-(2S)-2-cyan-1-pyrrolidincarboxylat 95%
(S)-tert-Butyl-2-cyanopyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₂
Molekulargewicht: 196,25 g/mol
Schmelzpunkt: 33…36 °C
Flammpunkt: 110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861224
CAS-Nummer: 228244-04-0