1-tert-Butyl-3-ethylpyrrolidine-1,3-dicarboxylate 97%
Achtung
H57430.03EA 83.6 EUR
H57430.03
1-tert-Butyl-3-ethylpyrrolidine-1,3-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl-3-ethylpyrrolidine-1,3-dicarboxylate
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
Molekulargewicht: 243,30 g/mol
MDL Number: MFCD03791256
CAS-Nummer: 170844-49-2