3-Oxetanol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H57928.06EA
140
EUR
H57928.06
H57928.03
3-Oxetanol 95%
Oxetan-3-ol
Formel:
C₃H₆O₂ Molekulargewicht: 74,08 g/mol Siedepunkt: 153 °C Dichte: 1,167 Flammpunkt: 87 °C (189 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09056790 CAS-Nummer: 7748-36-9 |