3-(Brommethyl)thiophen 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H61497.03EA
127
EUR
H61497.03
H61497.06
3-(Brommethyl)thiophen 97%
3-(Bromomethyl)thiophene
Formel:
C₅H₅BrS Molekulargewicht: 177,06 g/mol Siedepunkt: 76 °C (1 mmHg) Dichte: 1,616 |
MDL Number:
MFCD03840497 CAS-Nummer: 34846-44-1 EINECS: 252-247-0 |