3-Fluoro-4-cyanopyridine 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H61594.03EA 144 EUR
H61594.03 H61594.06
3-Fluoro-4-cyanopyridine 95%
3-Fluoro-4-cyanopyridine
Formel: C6H3FN2
MDL Number: MFCD04112524
CAS-Nummer: 113770-88-0
ADR: 6.1,III