Ethyl-3-oxo-3-(4-pyridinyl)propanoat 98%
H61647.06EA 85.9 EUR
H61647.06
Ethyl-3-oxo-3-(4-pyridinyl)propanoat 98%
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Molekulargewicht: 193,20 g/mol
Schmelzpunkt: 53…59 °C
Dichte: 1,155
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00094021
CAS-Nummer: 26377-17-3
EINECS: 247-635-1