Methyl-2-bromo-4-methylbenzoate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H63144.03EA 104 EUR
H63144.03 H63144.MD H63144.06
Methyl-2-bromo-4-methylbenzoate 98%
Methyl-2-bromo-4-methylbenzoate
Formel: C₉H₉BrO₂
MDL Number: MFCD03840737
CAS-Nummer: 87808-49-9