Methyl-4-fluor-2-methylbenzoat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
H63268.14EA 171 EUR
H63268.14 H63268.06 H63268.22
Methyl-4-fluor-2-methylbenzoat 98%
Methyl-4-fluor-2-methylbenzoat
Formel: C₉H₉FO₂
Molekulargewicht: 168,16
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203790
CAS-Nummer: 174403-69-1