(3,5-Dichlorphenyl)essigsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H63293.03EA
94.1
EUR
H63293.03
H63293.06
H63293.MD
(3,5-Dichlorphenyl)essigsäure 95%
(3,5-Dichlorphenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₆Cl₂O₂ Molekulargewicht: 205,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD01764671 CAS-Nummer: 51719-65-4 |