2-Cyanothiazole 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H63425.MDEA 51.1 EUR
H63425.MD H63425.06 H63425.03
2-Cyanothiazole 95%
2-Cyanothiazole
Formel: C₄H₂N₂S
Molekulargewicht: 110,14 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09702472
CAS-Nummer: 1452-16-0
ADR: 6.1,III